APIファミリー
colistimethate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CNCCC1NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCNC(=O)C(NC1=O)C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCCCC(CC)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-])C(O)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-])CCNC[S](=O)(=O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C58H110N16O28S5.5Na/c1-9-35(6)12-10-11-13-46(77)65-38(14-20-59-28-103(88,89)90)53(82)74-48(37(8)76)58(87)70-41(17-23-62-31-106(97,98)99)50(79)68-43-19-25-64-57(86)47(36(7)75)73-54(83)42(18-24-63-32-107(100,101)102)67-49(78)39(15-21-60-29-104(91,92)93)69-55(84)44(26-33(2)3)72-56(85)45(27-34(4)5)71-52(81)40(66-51(43)80)16-22-61-30-105(94,95)96;;;;;/h33-45,47-48,59-63,75-76H,9-32H2,1-8H3,(H,64,86)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,78)(H,68,79)(H,69,84)(H,70,87)(H,71,81)(H,72,85)(H,73,83)(H,74,82)(H,88,89,90)(H,91,92,93)(H,94,95,96)(H,97,98,99)(H,100,101,102);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI Key
IQWHCHZFYPIVRV-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1147009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック