certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C2600000
traceable to USP 1147009
APIファミリー
colistimethate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C58H110N16O28S5.5Na/c1-9-35(6)12-10-11-13-46(77)65-38(14-20-59-28-103(88,89)90)53(82)74-48(37(8)76)58(87)70-41(17-23-62-31-106(97,98)99)50(79)68-43-19-25-64-57(86)47(36(7)75)73-54(83)42(18-24-63-32-107(100,101)102)67-49(78)39(15-21-60-29-104(91,92)93)69-55(84)44(26-33(2)3)72-56(85)45(27-34(4)5)71-52(81)40(66-51(43)80)16-22-61-30-105(94,95)96;;;;;/h33-45,47-48,59-63,75-76H,9-32H2,1-8H3,(H,64,86)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,78)(H,68,79)(H,69,84)(H,70,87)(H,71,81)(H,72,85)(H,73,83)(H,74,82)(H,88,89,90)(H,91,92,93)(H,94,95,96)(H,97,98,99)(H,100,101,102);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI Key
IQWHCHZFYPIVRV-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Colistimethate Sodium belongs to the class of polymyxin antibiotics that acts by inhibiting the Gram negative bacteria. It is a prodrug that can hydrolyze to colistin in vivo or in vitro. It is employed as a last resort antibiotic to treat Pseudomonas aeruginosa infection in cystic fibrosis patients.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1737-500MG-PW:
PHR1737-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック