APIファミリー
liothyronine
メーカー/製品名
USP
mp
234-238 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI Key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
以下に示す米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイおよび確認試験用の標準溶液、標準原液、リオチロニン原液および分解溶液の調製にも使用されます。
- 甲状腺
- レボチロキシンナトリウム錠
- リオチロニンナトリウム錠
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1368008-250MG:4548173997018
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック