1365000
USP
レボチロキシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-チロキシン, 3,3′,5,5″-テトラヨード-L-チロニン, 3-[4-(4-ヒドロキシ-3,5-ジヨードフェノキシ)-3,5-ジヨードフェニル]-L-アラニン, T4
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levothyroxine
メーカー/製品名
USP
mp
223 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
InChI Key
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- レボチロキシンナトリウム
- レボチロキシンナトリウム錠
- レボチロキシンナトリウム経口粉末
- リオチロニンナトリウム
- 甲状腺
- 甲状腺ホルモン錠
- リオチロニンナトリウム錠
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1365000-500MG:4548173996998
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック