Merck
1568007
USP
プロゲステロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-プレグネン-3,20-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
Beilstein:
1915950
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
progesterone
メーカー/製品名
USP
mp
128-132 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Progesterone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Progesterone Compounded Vaginal Inserts
  • Progesterone Injection
  • Progesterone Intrauterine Contraceptive System
生物化学的/生理学的作用
子宮内膜の成熟と分泌活性を誘導し、排卵を抑制します。
子宮内膜の成熟と分泌活性を誘導し、排卵を抑制します。プロゲステロンは乳がんの原因にかかわっています。
その他情報
黄体で産生されるステロイドホルモンです。
販売が制限されることがあります。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1568007-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rudolf Kaaks et al.
International journal of cancer, 134(8), 1947-1957 (2013-10-25)
Results from prospective studies on premenopausal serum hormone levels in relation to breast cancer risk have been inconclusive, especially with regard to tumor subtypes. Using a case-control study nested within the prospective European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
Siwen Yang et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 211(1), 44-44 (2014-02-04)
The objective of this study was to determine the effect of probiotic Lactobacillus rhamnosus GR-1 supernatant (GR-1 SN) on lipopolysaccharide-induced preterm birth (PTB) and outputs of cytokines, chemokines, and progesterone in pregnant CD-1 mice. We compared PTB rates after intrauterine
Cathrin Brisken
Nature reviews. Cancer, 13(6), 385-396 (2013-05-25)
Understanding the biology of the breast and how ovarian hormones impinge on it is key to rational new approaches in breast cancer prevention and therapy. Because of the success of selective oestrogen receptor modulators (SERMs), such as tamoxifen, and aromatase
Yanping Kuang et al.
Reproductive biomedicine online, 29(6), 684-691 (2014-12-03)
Previous studies have shown that existing antral follicles in the luteal phase enable ovarian stimulation. In a pilot study, the efficacy of double stimulations during the follicular and luteal phases in women with poor ovarian response was explored (defined according
Brett E Skolnick et al.
The New England journal of medicine, 371(26), 2467-2476 (2014-12-11)
Progesterone has been associated with robust positive effects in animal models of traumatic brain injury (TBI) and with clinical benefits in two phase 2 randomized, controlled trials. We investigated the efficacy and safety of progesterone in a large, prospective, phase