PHR8935
(20S)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-Pregnen-20α-ol-3-one, 20a-Dihydroprogesterone, 20a-Hydroxyprogesterone, Progesterone Impurity B (Ph. Eur.), 20α-Hydroxy-4-pregnen-3-one, 20α-Hydroxyprogesterone
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
APIファミリー
progesterone
フォーム
solid
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
SMILES記法
C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RWBRUCCWZPSBFC-RXRZZTMXSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8935-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)