詳細
RTECS - TW0175000
Merck USA index - 14, 7773
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O=C1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription
警告
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
5341-25GM:
5341-GM:
試験成績書(COA)