1438001
USP
17α-メチルテストステロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
17α-メチル-4-アンドロステン-17β-オール-3-オン, 17β-ヒドロキシ-17α-メチル-4-アンドロステン-3-オン, メステロン, メチルテストステロン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyltestosterone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
162-168 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Methyltestosterone Capsules
- Methyltestosterone Tablets
- Progesterone Compounded Vaginal Inserts
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1438001-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)