Merck
1365065
USP
レボチロキシンナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
レボチロキシンナトリウム 水和物, 3,3′,5,5′-テトラヨード-L-チロニン 一ナトリウム塩 水和物, ナトリウムO-(4-ヒドロキシ-3,5-ジヨードフェニル)-3,5-ジヨード-L-チロシン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10I4NNaO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
798.85 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levothyroxine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
InChI Key
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levothyroxine sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1365065-50MG:4548173997001
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Mazen Lee Hamad et al.
Pharmaceutical development and technology, 20(3), 314-319 (2013-12-04)
Levothyroxine sodium is an important medication used primarily for treating patients with hypothyroidism. Levothyroxine sodium tablets have been recalled many times since their 1955 introduction to the US market. These recalls resulted from the failure of lots to meet their
プロトコル
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano