主要文書
GCFRM
Millipore
mPAGE® Gel Caster Frame
replacement part for mPAGE® Gel Caster
別名:
replacement frame
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NC.01
包装
pkg of 1 pack
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
詳細
Use mPAGE® Gel Caster Frame for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
適合性
Compatible with:
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany