主要文書
C1M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
NACRES:
NC.01
製品名
mPAGE® コーム 1.0 mm 15 ウェル、5 パック, for use with mPAGE® Gel Caster
包装
pkg of 5 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
ゲル厚
1.0  mm
ウェルサイズ
15 wells
ウェル容積
26 μL
適合性
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
詳細
対応する 1.0 mm mPAGE® ミニスペーサープレートと mPAGE® ミニショートプレートで組み立てたカセットサンドイッチでポリアクリルアミドゲルをキャスティングする際 に、mPAGE® コーム 1.0 mm 15 ウェルを使用します。
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany