Merck
G3150
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
NACRES:
NB.51
製品名
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
品質水準
サイズ
8 cm × 10 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
適合性
ポリアクリルアミドゲル用
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)