Key Documents
G1151
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm × 28 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
NACRES:
NB.51
product name
垂直式スタンダードゲル用ガラスプレート, 16.5 cm ワイド, W × H 16.5 cm × 28 cm
W × H
16.5 cm × 28 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.