物質
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
特徴
holdup volume 75 μL
メーカー/製品名
Amicon® Ultra
Centricon®
パラメーター
15-70 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
121 mm
直径
6 cm
ろ過面積
19 cm2
有効容積
15—70 mL
ポアサイズ
30 kDa MWCO
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
•90%標準回収率
•50X~200X濃縮
•低ホールドアップ体積
•結合を最小限に抑えるポリプロピレン製ハウジング
•回転による乾燥を防止する急速停止
•すぐに使用可能。組み立て不要
用途:
•クロマトグラフィーカラム溶出液の濃縮と脱塩
•モノクローナル抗体の濃縮
•培養上清由来のタンパク質またはウイルスの濃縮
•組織ホモジネートおよび細胞ライセートの浄化
•バッファー交換またはダイアフィルトレーション
アプリケーション
特徴および利点
物理的形状
法的情報
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
適用法令
Jan Code
UFC703008:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.