サイズ
18G
包装
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L ×直径
1.5 in. × 2 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Flexible PTFE tube, covered at the hub end with type 304 stainless steel preventing tube damage due to biting during use
- PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
- Plastic Luer hubs and soft silicone tips
- Non-toxic and no-pyrogenic
- Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CAD9928B-100EA | 4061834363804 |