Merck
CAD9924
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 18G, L × diam. 3 in. × 2 mm , ball
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142609
NACRES:
NB.03
サイズ
18G
包装
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L ×直径
3 in. × 2 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box