サイズ
18G
包装
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L ×直径
2 in. × 2.3 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
- Needles come straight and are easily bent to any desired shape
- Made of type 304 stainless steel tubing
- Plastic Luer hubs
- Silicone tips for smoothest possible insertion
- Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CAD9918-100EA | 4061834363637 |