主要文書
MSPA15
MPAGE®Mini Spacer Plates
1.5 mm
別名:
mini gel plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
製品名
mPAGE® ミニスペーサープレート 1.5 mm、5 パック, for use with mPAGE® Gel Caster
物質
glass plate
包装
pkg of 5 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
ゲル厚
1.5 mm
適合性
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells1.5 mm, 15 wells
詳細
厚さ 1.5 mm のポリアクリルアミドゲルをキャスティングする際、1.5 mm mPAGE® ミニスペーサープレートと短い mPAGE® ミニショートプレートを組み合わせてカセットサンドイッチを形成します。
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany