主要文書
C15M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.5 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
別名:
mini gel combs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
NACRES:
NC.01
製品名
mPAGE® Combs 1.5 mm 15 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
包装
pkg of 5 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
ゲル厚
1.5 mm
ウェルサイズ
15 wells
ウェル容積
39 μL
適合性
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
詳細
Use mPAGE® Combs 1.5mm 15 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany