主要文書
MSHRT
Millipore
mPAGE® ミニショートプレート、10 パック
for use with mPAGE® Gel Caster
別名:
mini gel plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105312
NACRES:
NC.01
物質
glass plate
包装
pkg of 10 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 7.3 cm
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
適合性
for use with casting gels with the mPAGE® Gel Caster
and mPAGE® Combs:10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
詳細
ポリアクリルアミドゲルをキャスティングする際、mPAGE® ミニショートプレートを使用して、0.75、1.0、1.5 mm mPAGE® ミニスペーサープレートでカセットサンドイッチを形成します。
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany