Merck
MWTS
Millipore
mPAGE® ミニウェット転写システム
for transfer of proteins from a mini acrylamide gel to blotting membrane, accommodates two wet transfer cassettes
別名:
transfer device, wet transfer system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105311
NACRES:
NA.32
AC/DC入力
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
包装
pkg of 1 system
pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
70 °C ambient temp. limit
テクニック
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × W × H
16 cm × 12 cm × 18 cm
バッファ容積
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack
1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
詳細
mPAGE® ミニウェット転写システムは、mPAGE® 転写バッファーまたは互換性のある転写バッファーを使用して、ミニゲルからPVDFや ニトロセルロースブロッティングメンブレンにタンパク質を電気泳動転写する際に使用するゲルホルダーカセットを 2 個収納することができます。
構成
システムには以下のコンポーネントが含まれています:
  • mPAGE® タンク蓋(電極ケーブル付き)(1)
  • mPAGE® 交換用タンク(1)
  • mPAGE® ブロットカセット(1)
  • mPAGE® ブロットカセットクリップ(2)
  • mPAGE® マクロポーラススポンジ(5)
  • mPAGE® フリーザーパック(2)
適合性
mPAGE ミニゲルタンク
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany