Merck
IPVH85R
Millipore
Immobilon®-P Membrane
1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
別名:
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
製品名
Immobilon®-Pメンブレン、PVDF、0.45 m、8.5 cm x 10 mロール, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
8.5 cm × 10 m
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon®-Pトランスファーメンブレンは、公称孔径が0.45ミクロン(μm)の疎水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)微孔性メンブレンです。さまざまなゲルマトリックスからのタンパク質の転写に用いられています。Immobilon®-Pトランスファーメンブレンは、ほとんどのウェスタンブロッティング、とくに20 kDaを超えるタンパク質にお勧めです。このメンブレンは、ニトロセルロース膜と比較して、取り扱い特性と染色能力が改善され、感度を高めるためにシグナル対ノイズ比が高く、耐溶剤性が改善されています。
主な結合機構:静電気的結合、疎水性相互作用
フィルターコード:IPVH
アプリケーション
Immobilon®-Pメンブレン、PVDF、0.45 μm、8.5 cm x 10 mロールは、ウェスタンブロット分析および共免疫沈降で使用されています。
関連事項
代替品:INCP00010
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Wei Cai et al.
Gene, 736, 144386-144386 (2020-01-25)
Neuropathic pain, caused by damage to the nerve system, is one of the most challenging diseases in the world. Moreover, the etiology remains unclear. Circular RNAs (circRNAs) have been revealed to participate in various biological progress, including neuropathic pain. However
資料
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明