Merck
IPVH304F0
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
別名:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-P PVDFメンブレン, 10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
26 cm × 26 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
オリジナルのImmobilon®-P PVDFメンブレンは、最もよく使用されているウェスタンブロッティング用ポリフッ化ビニリデン(PVDF)トランスファーメンブレンです。孔径は0.45 μmであり、>20 kDaのタンパク質のブロッティングに推奨されます。Immobilon®-Pメンブレンは、優れたタンパク質保持力、高い物理的強度、および幅広い化学的適合性を有するため、さまざまな染色用途および免疫検出法での再プロービングに理想的です。
アプリケーション
Immobilon®-P PVDFメンブレンはウェスタンブロッティングに使用されています。
特徴および利点
  • 放射線的手法、発色法、および化学発光法などのさまざまな検出法に適合します。
  • 高いタンパク質吸着力と保持力が、優れた感度を保証します
  • 亀裂様または渦様のニトロセルロースは生じません。破砕によらない切断と、複数回の再プロービングが可能です。
  • ブロッキングの必要がなく、検出時間を最大で2時間短縮します。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
IPVH304F0:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tomohiko Mori et al.
Surgery, 138(1), 71-77 (2005-07-09)
Tumor necrosis factor-related, apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent inducer of apoptosis in a wide variety of tumor cells, but it does not cause toxicity in the majority of normal cells. Therefore, TRAIL could become a suitable agent for anticancer
Eri Sugawara et al.
Autophagy, 16(5), 946-955 (2019-09-06)
We aimed to investigate the involvement of macroautophagy/autophagy in autoimmunity in rheumatoid arthritis (RA) through citrullination of VIM (vimentin) and its interaction with MHC class II in synovial fibroblasts (SFs). The cell surface expression of MHC class II and B7