Merck
MABN794
Sigma-Aldrich
抗GLAST抗体 クローン8C11.1
clone 8C11.1, from mouse
別名:
Excitatory amino acid transporter 1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, GLAST-1, Solute carrier family 1 member 3, GLAST
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8C11.1, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1λ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC1A3(6507)
詳細
興奮性アミノ酸トランスポーター1(UniProt:P43003;別名:GLAST-1、ナトリウム依存性グルタミン酸/アスパラギン酸トランスポーター1、溶質キャリアファミリー1メンバー3)は、ヒトにおいてSLC1A3(別名:EA6、EAAT1、GLAST、GLAST1)遺伝子(Entrez Gene ID:6507)にコードされています。GLAST-1は、高親和性グルタミン酸トランスポーターとして機能する複数回貫通型膜タンパク質であり、放出されたグルタミン酸をシナプス間隙から速やかに除去することにより、中枢神経系におけるグルタミン酸のシナプス後作用の終結を仲介します。GLAST- 1はL-およびD-アスパラギン酸も輸送します。GLAST遺伝子の変異は、発作、片頭痛、交代性片麻痺を特徴とする周期性失調症6型(EA6)と関連します。確認されているスプライスバリアントは5種類あります。アイソフォーム2は機能的なグルタミン酸取り込み活性をもたず、アイソフォーム1に対してドミナントネガティブ効果を発揮します。
特異性
クローン8C11.1のエピトープは、GLASTアイソフォーム1および2の2番目の細胞外部分に存在します。エピトープ領域はアイソフォーム4にも存在しますが、アイソフォーム3と5には存在しません。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
ヒトGLASTの細胞外ドメインに対応するGSTタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト小脳およびラット小脳組織中のGLASTを検出できます。
抗GLAST抗体 クローン8C11.1は、GLASTに対する抗体であり、ウェスタンブロッティングや免疫組織染色に使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
ヒト脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、ヒト脳組織ライセート200 µg中のGLASTを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約55 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1λ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN794:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haijun Zhang et al.
The journal of pain, 13(3), 293-303 (2012-01-31)
Paclitaxel often induces persistent painful neuropathy as its most common treatment-limiting side effect. Little is known concerning the underlying mechanisms. Given the prominent role of glial cells in many types of neuropathic pain, we investigated here the morphological and functional
Sandra Gómez-López et al.
Scientific reports, 6, 24028-24028 (2016-04-12)
Parkinson's disease (PD) is a multifactorial neurodegenerative disorder, characterised by the progressive loss of midbrain dopaminergic neurons and a variety of motor symptoms. The gene coding for the phospholipid phosphatase 3, PLPP3 (formerly PPAP2B or LPP3), maps within the PARK10
Rebeca Rosas-Hernández et al.
Journal of neurochemistry, 149(2), 242-254 (2018-12-28)
Alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid glutamate receptors have been shown to modulate the morphology of the lamelar processes of Bergmann glia cells in the molecular layer of the cerebellum. Here we suggest that reorganization of F-actin may underlay the changes in the morphology