安全性情報
IEVH85R
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 8.5 cm × 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
別名:
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
製品名
Immobilon®-E PVDFメンブレン, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
8.5 cm × 10 m
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon-Eは、初めての、水性転写バッファーで湿らせることができるウェスタンブロッティング用PVDFメンブレンです。このため、他のPVDFメンブレンに必要とされる、アルコールによる事前湿潤ステップが不要です。
この8.5 cm x 10 mロールから、標準的なミニブロット(7 x 8.5 cm)およびミディブロット(8.5 x 13.5 cm)に便利な1カットが作れます。オプションのImmobilon NOWディスペンサー(カタログ番号IMDISP)とともに使用できます。
Immobilon-Eメンブレン:
- 水性バッファーで湿らせる唯一のPVDFメンブレンなので、メタノールによる事前湿潤ステップが不要。
- ほとんどのウェスタンブロッティング、とくに20 kDaを超えるタンパク質に推奨される孔径45 µm
- 化学発光検出および色素生産検出に対応
Immobilon® PVDFメンブレンには4つのタイプがあり、それぞれ、異なるブロッティング用途に最適化されています。  便利なブロッティングサンドイッチは、あらかじめカットされたメンブレンシートとブロッティングフィルターペーパーを特徴とします。Immobilon PVDFメンブレンはタンパク質吸着率が高いため、転写や再検出中にタンパク質が失われることはありません。開孔構造であるため、結合したタンパク質を回収したり、未結合のプローブを除去したりすることが容易です。
特長・利点:
- 高いタンパク質結合による強力なシグナル
- カット時のひび割れ、丸まり,破損なし
- 低バックグラウンド
- 優れた染色能力
- 複数回のストリッピングとリプロービングが可能
フィルターコード:IEVH
主な結合機序:静電気的結合、疎水性相互作用
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IEVH85R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明