Merck
SNAP2MB3
Millipore
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Double MultiBlot
別名:
タンパク質検出システム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
製品名
SNAP i.d. 2.0タンパク質検出システム-ダブルMultiBlot (4.5 x 8.4 cm), Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
メーカー/製品名
SNAP id®
テクニック
western blot: suitable
適合性
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
このシステムには、SNAP i.d. 2.0ベース、MiniBlotホールディングフレーム2個、抗体回収トレイ2個、吸引チューブ、回転パッド、ブロットローラー、ウェッティングトレイ2個、およびクイックスタートガイドが含まれています。
アプリケーション
イムノブロッティングにおいて使用。
ウェスタンブロッティングを行う顧客のニーズを満たすために開発されたSNAP i.d. 2.0システムは、非常に高品質のブロットを作成できます。独自の真空駆動テクノロジーと内蔵のフローディストリビューターにより、メンブレンを介して、試薬が積極的に送達されます。
関連事項
代替品:WBAVDBASE
法的情報
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。