Merck
SNAP2FRMB01
Millipore
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
別名:
MultiBlot ホールディングフレーム, SNAP id フレーム, ブロット用ホールディングフレーム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
製品名
SNAP id® 2.0ミニブロット保持フレーム(シングルパック), The new MultiBlot Holders ensure that each half blot membrane is aligned horizontally, allowing for the uniform distribution of antibody. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping and waste management.
品質水準
メーカー/製品名
SNAP id®
テクニック
western blot: suitable
適合性
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
新しいMultiBlotホールディングフレームは積み重ね可能であり、湿気を保持するために透明な蓋が付いています。簡単に固定できるラッチとオフライン培養のためのアンブレラバルブを備えています。
アプリケーション
イムノブロッティングにおいて使用。
新しいMultiBlotホルダーを使用すると、ハーフブロットメンブレンを水平に位置合わせして、抗体を均一に分布させることが可能になります。平らな形状であるため、保管、輸送、廃棄物管理のためのスペースの割当てが少なくてすみます。
法的情報
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
適用法令
Jan Code
SNAP2FRMB01:
試験成績書(COA)