製品名
mPAGE® 4-20% Bis-Trisプレキャストゲル, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
シェルフライフ
18 mo.
包装
pkg of 10 gels
L × W × ウェル
10 cm × 8 cm × 12 well
カセットW × L
10 cm × 8 cm
ゲル厚
1 mm
ウェルの最大容量
60 μL
well wells
12 wells
適合性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
アプリケーション
- 最高 60 μL のサンプル/ウェルをロード可能
- 通常の泳動時間は 30 分間(MES、180V)または 34 分間(MOPS、200V)
- Bio-Rad Mini-PROTEAN システムを使用する際はガスケットをリバース
- XCell SureLock およびその他の適合システムを使用する際はアダプタ-(MPTA)を使用
ウェスタンブロッティング
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MP42G12:
試験成績書(COA)
資料
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
関連コンテンツ
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume