G418-RO
Roche
G-418溶液
solution, =98% (TLC), suitable for transfection
別名:
G 418 二硫酸塩 溶液, O-2-アミノ-2,7-ジデオキシ-Δ-グリセロ-α-Δ-グルコヘプトピラノシル[1->4]-O-3-デオキシ-4C-メチル-3-[メチル-アミノ]-β-L-アラビノピラノシル-Δ-ストレプタミン、二硫酸塩, ネオマイシン, 抗生物質 G418
アッセイ
98% (TLC)
フォーム
solution
分子量
692.7 Da
包装
pkg of 100 ml (04727894001 [5 x 20 ml, equivalent to 5 g])
pkg of 20 mL (04727878001 [equivalent to 1 g])
メーカー/製品名
Roche
濃度
50 mg/mL
テクニック
transfection: suitable
抗生物質活性スペクトル
protozoa
作用機序
protein synthesis | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI Key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
G-418は、混合培養物から汚染している線維芽細胞を除去するためにも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:G418は、iNOSプロモーターコンストラクトおよびネオマイシン耐性遺伝子を安定に形質移入した細胞を選択し、原性動物および蠕虫に対して活性を示します。
特徴および利点
- 即時使用のための簡便な滅菌フィルターでろ過した溶液を使用すれば、 貴重な時間と労力が節約されるほか、G-418粉末から滅菌済ワーキング保存溶液を調製することから生じる潜在的過誤が防止されます。
- 一貫した品質と効力 – 耐性細胞を選択する能力にロット間変動はありません。
- 細胞培養アッセイで検査済みの機能 - 確実に効果を発揮します。
- TLCと微生物学的アッセイにより非常に純粋なことが示されており、より少ない抗生物質を使用するにも関わらず、より大きな選択圧を生み出せます。汚染物質がなくなることは、毒性が最小限になることを意味します。
- 選択されたコロニーが安定しているので、費用対効果が生まれます。
孔径0.2 μmのメンブレンでろ過した892 μg/mgのG-418水溶液
品質
機能検査:細胞培養を使用。
調製ノート
アクティブウェイト:>700 μg/mg
細胞培養における推奨濃度:G-418の至適濃度は実験に基づいて明らかにしなければなりませんが、使用した細胞種により、100 μg/mL~1 mg/mLと様々です。
比旋光度:水中で104°~121°(USP XXIIに準拠し、乾燥ベースで)。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
G-418 Solution Protocol
In this Biochemica article, the dose-response curve of different concentrations of G-418 solution were tested for their ability to stop growth of the adherent PC-3 prostate cancer cell line. Please also refer to the package insert.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic