由来生物
Streptomyces noursei
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to light brown
溶解性
H2O: soluble 200 mg/mL
適合性
suitable for (selection agent for molecular genetic research work)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycobacteria
mycoplasma
parasites
viruses
yeast
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.N4[C@H]5[C@H](N=C4N[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6NC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]5O.N1[C@H]2[C@H](N=C1N[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3NC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]
InChI Key
HEPYPTBGGNPPAP-SPCBHCMPSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74667-BULK:
74667-100MG-BULK:
74667-VAR:
74667-100MG:
74667-10MG-BULK:
74667-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック