product name
L-カナバニン, ≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
由来生物
Canavalia ensiformis
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
色
white to yellow
溶解性
H2O: <100 mg/mL
アプリケーション
detection
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9)/t3-/m0/s1
InChI Key
FSBIGDSBMBYOPN-VKHMYHEASA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1625-250MG:
C1625-25MG:
C1625-BULK:
C1625-100MG:
C1625-VAR:
C1625-1G:
試験成績書(COA)