包装
pkg of 1 pack
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
適合性
for use with mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates
詳細
mPAGE® ゲルキャスターで使用した mPAGE® ミニスペーサープレートとミニショートプレートを乾燥させるには、mPAGE® キャスティングプレートラックを使用してください。
mPAGE® ゲルキャスターは、最大 2 個のミニタンパク質ゲルを手作業でキャスティングする場合に、液漏れを起こしません。 ゲルキャスト
のサイズは 8 cm x 10 cm、ゲルの厚さは 1.0、0.75、または 1.5 mm です。
また、サンプルロード用に 10 ウェルまたは 15 ウェルのオプションがあります。mPAGE® ゲルキャスターは
手作業によるゲルのキャスティングを簡素化し、キャスティング
プロセス中の漏れを防止するように設計されています。ゲルキャスターは単体(GCR2)、または厚さ 0.75、1.0、1.5mm のミニゲルをキャスティングするためのゲルキャスティングデバイスキット(MGCK-75M、MGCK-10M、MGCK-15M)があります。
mPAGE® ゲルキャスターは、最大 2 個のミニタンパク質ゲルを手作業でキャスティングする場合に、液漏れを起こしません。 ゲルキャスト
のサイズは 8 cm x 10 cm、ゲルの厚さは 1.0、0.75、または 1.5 mm です。
また、サンプルロード用に 10 ウェルまたは 15 ウェルのオプションがあります。mPAGE® ゲルキャスターは
手作業によるゲルのキャスティングを簡素化し、キャスティング
プロセス中の漏れを防止するように設計されています。ゲルキャスターは単体(GCR2)、または厚さ 0.75、1.0、1.5mm のミニゲルをキャスティングするためのゲルキャスティングデバイスキット(MGCK-75M、MGCK-10M、MGCK-15M)があります。
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany