安全性情報
427584
Millipore
Lactulose
A β-galactosidase substrate.
別名:
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 5346
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)O)(O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI Key
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
詳細
A β-galactosidase substrate.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, store at room teperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
その他情報
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
427584-50GM:
427584-GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2