Merck
L7877
Sigma-Aldrich
ラクツロース
≥95% (HPLC)
別名:
4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-フルクトフラノース, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-フルクトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
93773
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D -52.0 to -48.0 °, c = 4% (w/v) in water
white to off-white
mp
169  °C ((336 °F ))
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI Key
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ラクツロースは、ガラクトースおよびフルクトースから得られる合成二糖です。腸では吸収されず、便秘や肝性脳症の治療で頻繁に使用されます。ラクツロース投与により便中窒素が増加する可能性があることが複数の研究により報告されています。また、プレバイオティクスとして機能することも知られています。ラクツロース測定は、消化管障害を検出するために使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7877-VAR:
L7877-25G:
L7877-BULK:
L7877-5G:
L7877-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huifang Yin et al.
Carbohydrate research, 465, 58-65 (2018-06-27)
Oligosaccharides derived from lactulose (β-D-Galp-(1 → 4)-D-Fru) are drawing more and more attention nowadays because of their strong resistance to gut digestion, and the interest to discover novel prebiotics. Compared to galactooligosaccharides, currently known structures of lactulose oligosaccharides are very limited. In
Tara Raftery et al.
United European gastroenterology journal, 3(3), 294-302 (2015-07-03)
Vitamin D (vitD) supplementation may prolong remission in Crohn's disease (CD); however, the clinical efficacy and mechanisms are unclear. To determine changes in intestinal permeability (IP), antimicrobial peptide (AMP) concentrations and disease markers in CD, in response to vitD supplementation.
B Le Nevé et al.
The American journal of gastroenterology, 108(5), 786-795 (2013-04-17)
The aim of the present pilot study was to evaluate the usefulness of a test meal containing lactulose in the non-invasive assessment of visceral sensitivity in irritable bowel syndrome (IBS), and to identify subsets of IBS patients based on gastrointestinal
R Mathur et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(4), E698-E702 (2013-03-28)
Colonization of the gastrointestinal tract with methanogenic archaea (methanogens) significantly affects host metabolism and weight gain in animal models, and breath methane is associated with a greater body mass index (BMI) among obese human subjects. The objective of the study
C P Kelly et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(2), 252-262 (2012-11-21)
Coeliac disease, an autoimmune disorder triggered by gluten ingestion, is managed by a gluten-free diet (GFD), which is difficult for many patients. Larazotide acetate is a first-in-class oral peptide that prevents tight junction opening, and may reduce gluten uptake and