certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 210
traceable to Ph. Eur. L0130000
traceable to USP 1356803
APIファミリー
lactulose
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI Key
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lactulose is a disaccharide that finds immense applications in medicine, nutrition and dairy technology. It is utilized as a medicine in the treatment of portal systemic encephalopathy and chronic constipation.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1608-1G-PW:
PHR1608-500MG:
PHR1608-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック