Merck
663999
Sigma-Aldrich
Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C12H22O11
分子量:
354.21
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
~169 °C (dec.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI Key
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
663999-VAR:
663999-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7