Merck
61360
Sigma-Aldrich
ラクツロース
≥98.0% (HPLC)
別名:
4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-フルクトフラノース, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-フルクトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
93773
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −48±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
white to off-white
mp
169  °C ((336 °F ))
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI Key
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラクツロースは、ラクトースの合成誘導体です。ガラクトース1分子とフルクトース1分子でできています。
アプリケーション
ラクツロースは、フルクトース単位とガラクトース単位で構成される二糖であり、便秘を緩和する浸透圧調節物質として使用され、腸や大腸におけるプロバイオティクスのプロセスをサポートします。ラクツロースは血糖値や血中インスリン値を安定させる役に立ちます。
ラクツロースは、乳の調製において使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ラクツロースは、肝性脳症の治療において血中アンモニア濃度を低下させる役に立ちます。また、浸透圧性緩下剤として便秘の治療にも使用されます。この非吸着性二糖は、細菌叢により短鎖脂肪酸へと分解されます。哺乳類消化管の酵素はラクツロースを消化することができません。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61360-5G:
61360-VAR:
61360-BULK:
61360-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gastrointestinal drugs
Small Animal Clinical Pharmacology, 469-497 (2008)
Use of lactulose as prebiotic and its influence on the growth, acidification profile and viable counts of different probiotics in fermented skim milk
Oliveira R P D S, et al.
International Journal of Food Microbiology, 145(1), 22-27 (2011)
Meiyan Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(12), 3155-3160 (2018-03-13)
Aging and oxidative-related events are closely associated with the oxidative damages induced by excess reactive oxygen species (ROS). The phytochemicals nobiletin (NBT) and tangeretin (TAN) and their 5-demethylated derivatives 5-demethylnobiletin (5-DN) and 5-demethyltangeretin (5-DT) are the representative polymethoxyflavone (PMF) compounds
Lactulose enemas in the treatment of hepatic encephalopathy. Do we help or harm?
de Lorenzo-Pinto A, et al.
Revista espa?ola de Enfermedades Digestivas : Organo Oficial de la Sociedad Espa?ola de Patologia Digestiva (2017)
Tara Raftery et al.
United European gastroenterology journal, 3(3), 294-302 (2015-07-03)
Vitamin D (vitD) supplementation may prolong remission in Crohn's disease (CD); however, the clinical efficacy and mechanisms are unclear. To determine changes in intestinal permeability (IP), antimicrobial peptide (AMP) concentrations and disease markers in CD, in response to vitD supplementation.