由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 74.8 to 76.8°, c = 4% (w/v) in water
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
InChI Key
SEWFWJUQVJHATO-PUVWEJBASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2754-100G:
T2754-5G:
T2754-25G:
T2754-VAR:
T2754-1G:
T2754-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック