Merck
PHR1002
Supelco
フルクトース
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-(−)-フルクトース, D-レブロース, 果糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1239004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. F0550000
traceable to USP 1286504
APIファミリー
fructose
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
フルクトースは、分光光度法による製剤中の分析物を測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
甘い果物および蜂蜜に含まれる単糖類で、水、アルコール、エーテルに溶けます。保存剤および非経口栄養補給時の静脈内注入剤として使用されます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本製品の分析証明書のサンプルを参照される場合は、下の欄にLRAC0254と入力してください。これは証明書のサンプルですので、お手元のロット番号とは異なる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1002-1G:
50618-1G-BULK:
PHR1002-1G-PW:
50618-1G:
PHR1002-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Nafisur Rahman et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 59(1), 47-54 (2004-01-31)
Four simple, sensitive and accurate spectrophotometric methods have been developed for the determination of nifedipine in pharmaceutical formulations. These methods are based on the formation of ion-pair complexes of amino derivative of the nifedipine with bromocresol green (BCG), bromophenol blue
Jérémy Lothier et al.
Planta, 240(3), 629-643 (2014-07-16)
The first 6-fructan exohydrolase (6-FEH) cDNA from Lolium perenne was cloned and characterized. Following defoliation, Lp6 - FEHa transcript level unexpectedly decreased together with an increase in total FEH activity. Lolium perenne is a major forage grass species that accumulates
Thing-Fong Tzeng et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 69, 132-139 (2014-04-09)
We investigated the effects of zerumbone, a natural cyclic sesquiterpene of Zingiber zerumbet Smith, on high-fat diet (HFD)-induced hyperlipidemic hamsters. After being fed HFD for 2 weeks, Syrian golden hamsters were dosed orally with zerumbone (25, 50, and 100 mg/kg)
Carlos A Roncal Jimenez et al.
Kidney international, 86(2), 294-302 (2013-12-18)
The epidemic of chronic kidney disease in Nicaragua (Mesoamerican nephropathy) has been linked with recurrent dehydration. Here we tested whether recurrent dehydration may cause renal injury by activation of the polyol pathway, resulting in the generation of endogenous fructose in
M Li et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(3), 267-276 (2015-01-13)
Excessive fructose consumption is associated with insulin resistance (IR) and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), and high fructose intake during pregnancy can lead to compromised fetal development in the rat. Evidence suggests that the amino acid taurine can ameliorate fructose-induced
プロトコル
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2