Merck
PHR1024
Supelco
乳糖(一水和物)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-ラクトース 一水和物, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-グルコース, 乳糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
3768231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001750
traceable to USP 1356701
APIファミリー
lactose
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
detection
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
この二次標準物質は、認証標準物質として認証されています。本品は、医薬品の出荷試験、定性・定量分析を目的とした医薬品試験法の開発、食品・飲料の品質管理試験、その他の校正要件などの分析用途での使用に適しています。
乳糖(一水和物)は、食品中に存在する乳糖(一水和物)をアンペロメトリック電気化学検出による高性能陰イオン交換クロマトグラフィー(HPIEC)を用いて定量する際の標準物質として用いることができます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本品の分析証明書の例をご覧になりたいときは、下欄にLRAC3265と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
50495-1G:
PHR1024-1G:
PHR1024-1G-PW:
50495-1G-BULK:
PHR1024-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of trans-galactooligosaccharides in selected food products by ion-exchange chromatography: collaborative study
Slegte.DJ
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 85, 417-423 (2002)
Fan Zhou et al.
Scientific reports, 1, 78-78 (2012-02-23)
The invisibility cloak has been a long-standing dream for many researchers over the decades. Using transformation optics, a three-dimensional (3D) object is perceived as having a reduced number of dimensions, making it "undetectable" judging from the scattered field12345. Despite successful
Tamás Firkala et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 318-324 (2015-02-01)
This paper reports the application of surface enhanced Raman chemical imaging (SER-CI) as a potentially non-destructive quantitative analytical method for the investigation of model pharmaceutical formulations containing the active pharmaceutical ingredient (API) in low concentrations (0.5-2%). The application of chemometric
Akhtar Siddiqui et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(9), 2819-2828 (2014-03-04)
The objective of this study was to develop powder X-ray diffraction (XRPD) chemometric model for quantifying crystalline tacrolimus from solid dispersion (SD). Three SDs (amorphous tacrolimus component) with varying drug to excipient ratios (24.4%, 6.7%, and 4.3% drug) were prepared.
J Nijdam et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 123, 53-60 (2014-09-30)
Segregation of the protein bovine serum albumin (BSA) and lactose in thin aqueous films during drying was investigated by examining the composition of the dried films using inverse micro Raman spectroscopy (IMRS) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) sputter-depth profiling. The
プロトコル
An MS-compatible alternative to the USP and EP methods, with improved specificity and reduced analysis time.
An MS-compatible alternative to the USP and EP methods, with improved specificity and reduced analysis time.