Merck
1356701
USP
ラクトース 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-ラクトース 一水和物, Α-ラクトース一水和物, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-グルコース, 乳糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
3768231
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lactose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
乳糖一水和物は、O-β-d-ガラクトピラノシル-(1→4)-α-D-グルコピラノースの一水和物です。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイで使用するための乳糖一水和物USP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、薄層クロマトグラフィー(TLC)による確認試験用の標準溶液の調製にも使用されます:
  • 乳糖一水和物
  • ガラクトース
アナリシスノート
これらの製品は、試験や定量にのみ使用できます。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また、何らかの疾病の診断や治療、治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1356701-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Galactose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(3), 2953-2953 (2018)
Tamás Firkala et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 318-324 (2015-02-01)
This paper reports the application of surface enhanced Raman chemical imaging (SER-CI) as a potentially non-destructive quantitative analytical method for the investigation of model pharmaceutical formulations containing the active pharmaceutical ingredient (API) in low concentrations (0.5-2%). The application of chemometric
Akhtar Siddiqui et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(9), 2819-2828 (2014-03-04)
The objective of this study was to develop powder X-ray diffraction (XRPD) chemometric model for quantifying crystalline tacrolimus from solid dispersion (SD). Three SDs (amorphous tacrolimus component) with varying drug to excipient ratios (24.4%, 6.7%, and 4.3% drug) were prepared.
J Nijdam et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 123, 53-60 (2014-09-30)
Segregation of the protein bovine serum albumin (BSA) and lactose in thin aqueous films during drying was investigated by examining the composition of the dried films using inverse micro Raman spectroscopy (IMRS) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) sputter-depth profiling. The
Naser Tavakoli et al.
Journal of microencapsulation, 31(6), 529-534 (2014-04-05)
Repaglinide, an oral antidiabetic agent, has a rapid onset of action and short half-life of approximately 1 h. Designing a controlled release dosage form of the drug is required to maintain its therapeutic blood level and to eliminate its adverse effects