Merck
1.07657
Millipore
Lactose monohydrate
milk sugar, suitable for microbiology
別名:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · xH2O
CAS番号:
分子量:
342.30 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
41106212
EC Index Number:
200-559-2
NACRES:
NA.74
品質水準
形状
solid
自己発火温度
390 °C
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
溶解性
161 g/L
かさ密度
500 kg/m3
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: White to yellowish, finely cristallized powder
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +54.4 - +55.9 °
Acidity or alkalinity: passes test
Loss on drying (80 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
Water: 4.5 - 5.5 %
Suitability for microbiology: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2