由来生物
Porcine pancreas
bovine skeletal muscle (
)
品質水準
フォーム
powder
組成
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
包装
pkg of 100 g
pkg of 500 g
強熱残分
≤20%
損失
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Corynebacterium spp.
Haemophilus spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテオース-ペプトンは、栄養価の高いペプトンです。この製品は、分子量のより高いペプチドが豊富なペプトンの混合物から調製されます。偏好性または非偏好性の細菌や真菌を分離・培養するために調製された培地の窒素源として使用されています。このペプトンは窒素成分に加えて糖質含量が高く、多くの目的に適しています。しかし、糖含量が高いため、発酵アッセイには推奨できません。
アプリケーション
プロテオース-ペプトンは、栄養要求の高い細菌の培養に使用されます。例えばジフテリア菌やブドウ球菌、クロストリジウム菌、サルモネラ菌などの、幅広い偏好性微生物の増殖促進と毒素産生に使用されます。ジフテリアトキソイドや百日咳ワクチン、麻疹ワクチンの製造に重要で、ナイセリア属、ヘモフィルス属、パスツレラ属、ヒストプラズマ属の種の増殖用培地にも使われます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
82450-10G-KC:
82450-500G:
82450-VAR:
82450-BULK:
82450-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of lactic acid production from tapioca starch hydrolysate by Lactobacillus casei TISTR 453
Chaowaree Adthalungrong
Asia-Pacific Journal of Science and Technology , 15.5, 436-445 (2017)
The epithelial cell response to health and disease associated oral biofilm models
G. Ramage
Journal of Periodontal Research (2016)
Caterina Peña et al.
Tissue & cell, 54, 72-79 (2018-10-13)
The up-regulation of HLA antigens is important during heart inflammatory events and myofibroblasts may modulate the expression of this molecule in tissues. To test this possibility, the effect of cardiac myofibroblast:macrophage contact and the production of myofibroblast inhibitor factor(s) on
Jeanette E Bröms et al.
Virulence, 8(6), 821-847 (2016-11-11)
The Gram-negative bacterium Francisella tularensis is the etiological agent of the zoonotic disease tularemia. Its life cycle is characterized by an ability to survive within phagocytic cells through phagosomal escape and replication in the cytosol, ultimately causing inflammasome activation and
Ronald M. Atlas, James W. Snyder
Handbook of Media for Clinical and Public Health Microbiology (2013)