由来生物
animal
品質水準
フォーム
powder
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
溶解性
500 g/L
かさ密度
250 kg/m3
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
pH-value (2 %; water): 6.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Nitrogen (calculated on dried substance): ≥ 11.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Nitrogen (calculated on dried substance): ≥ 11.5 %
Suitability for microbiology: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3