安全性情報
68971
Millipore
Casein-Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≥3.5% Amino
別名:
ペプトン 牛肉由来, スペシャルペプトン, ネオペプトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
製品名
ペプトンスペシャル, suitable for microbiology
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥12%
不純物
≤15% ash
≤5% NaCl
≤5% water
損失
≤11% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Peptone Special(ペプトンスペシャル)は広範囲の偏好性生体を培養することができる培地の成分です。Peptone Specialは動物組織の酵素消化物です。分別培地で使用された場合は、一貫した成長特性を確保するため注意深く処理されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
68971-500G-F:
68971-BULK-F:
68971-5KG-F:
68971-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Debra Rossouw et al.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6600-6612 (2009-08-25)
Commercial wine yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae have been selected to satisfy many different, and sometimes highly specific, oenological requirements. As a consequence, more than 200 different strains with significantly diverging phenotypic traits are produced globally. This genetic