安全性情報
70937
Millipore
トリプトース
suitable for microbiology
別名:
トリプト-ペプトン, ペプトン(タンパク質混合物からのトリプシン消化物)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
強熱残分
≤12%
損失
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
溶解性
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70937-VAR-F:
70937-2.5KG-F:
70937-500G-F:
70937-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C. A. Reddy
Methods for General and Molecular Microbiology (2007)
Ronald M. Atlas
Handbook of Media for Environmental Microbiology (2005)