認証
according to ISO 4831:2006
according to ISO 7251:2005
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
tryptose, 20 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for Salmonella spp.
selective for coliforms
アプリケーション
カタログ番号61749との違いは、トリプトースがカゼインペプトンの代わりに使用されていることです。
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17349-BULK:
17349-VAR:
17349-500G:
17349-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.