組成
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
L-tryptophan, 1 g/L
tryptose, 20 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62634-500G:
62634-100G:
62634-VAR:
62634-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)