安全性情報
70176
Millipore
ペプトン ゼラチン由来
suitable for microbiology
別名:
Peptone from gelatin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
由来生物
Porcine bone
Porcine hide
品質水準
フォーム
powder
組成
total nitrogen (N), ≥15%
窒素分析
, ≥2.2 AN:TN ratio
強熱残分
≤10%
損失
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロリン含量が高く硫黄含有アミノ酸が少ない動物性たんぱく質の膵液消化。 豚肉を原料とするゼラチン粉末を使用しています(したがってBSE/TSE病の領域ではありません)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70176-VAR:
70176-BULK:
70176-100G:
70176-10G-KC:
70176-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cetrimide agar Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
Millipore
1.05284
Cetrimide agar