安全性情報
G0262
Sigma-Aldrich
ゼラチン酵素加水分解物
別名:
ペプトン ゼラチン由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
Porcine
品質水準
形状
powder
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼラチン加水分解物はブタ、ウシ、および魚類由来のゼラチンの加水分解によって抽出されます。
アプリケーション
ゼラチン加水分解物酵素法は、以下の用途に使用されています
  • 免疫アッセイに
  • インフルエンザワクチンを安定化する能力をスクリーニングするためのワクチン製剤の賦形剤(添加剤)として
  • ゼラチン加水分解物ビニルエステルの合成に
生物化学的/生理学的作用
ゼラチン加水分解物は、抗酸化、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害、抗凍結および抗光老化作用を有します。食品および医薬品産業で広く使用されています。ゼラチン加水分解物は、癌治療や創傷ドレッシングのためのスマート薬物送達担体として使用されています。創傷閉鎖を補助し、皮膚のしわを減少させることで、皮膚の回復を促進します。ゼラチン加水分解物は、経口摂取すると、骨髄を増加させ、骨粗鬆症を予防します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0262-VAR:
G0262-100G:
G0262-500G:
G0262-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Induction of cross clade reactive specific antibodies in mice by conjugates of HGP-30 (peptide analog of HIV-1SF2 p17) and peptide segments of human beta-2-microglobulin or MHC II beta chain
Zimmerman DH, et al.
Vaccine, 19(32), 4750-4759 (2001)
Three-dimensional microfabrication of protein hydrogels via two-photon-excited thiol-vinyl ester photopolymerization
Qin XH, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(22), 4799-4810 (2013)
Development of a stable liquid formulation of live attenuated influenza vaccine
White JA, et al.
Vaccine, 34(32), 3676-3683 (2016)
Hydrolysis Process Optimization and Functional Characterization of Yak Skin Gelatin Hydrolysates
Yang H, et al.
Journal of Chemistry (2019)